Få mere at vide
4-(n-Butylamino-2,2,3,3,4,4,4-d7)benzoic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Butylamino)benzoic acid butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 |
| CAS | 1219803-44-7 |
| Molekylær formel | C11 2H7 H8 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 4-(Butylamino)benzoic Acid D7 (butyl-2,2,3,3,4,4,4-D7), 4-(n-Butylamino-2,2,3,3,4,4,4-d7)benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12 H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutylamino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.29 |
| Formel vægt | 200.1542 g/mol |
| Vis mere |