Få mere at vide
4-n-Butyl-d9-aniline, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butylaniline-D9 (butyl-D9) |
| CAS | 1219794-78-1 |
| Molekylær formel | C10 D9 H6 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 4-n-Butyl-d9-aniline, 4-n-Butylaniline-d9, 4-(Butyl-d9)aniline, p-Butylaniline-d9, 4-(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)benzenamine, 4-Butylaniline-D9 (butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8 H,2-4,11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2883 |
| Formel vægt | 158.1769 g/mol |
| Vis mere |