Få mere at vide
4-n-Butoxyphenyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11313426
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313426 5 g 5g
11303426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12877.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28439-86-3
Molekylær formel C11H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.23
MDL nummer MFCD00037042
InChI nøgle ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
IUPAC navn 1-butoxy-4-isocyanatobenzen
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 149 °C til 150 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2107851
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 191.23
Procent renhed 98%