Få mere at vide
4-n-Butoxybenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11494773
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494773 25 g 25g
11484773 5 g 5g
11404783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11658.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 33863-86-4 | C11H13ClO2 | 212,673 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33863-86-4
Molekylær formel C11H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 212.673
MDL nummer MFCD00000689
InChI nøgle KMGCTFHTBKBITO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118561
IUPAC navn 4-butoxybenzoylchlorid
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzoyl chloride
Tæthed 1.121
Kogepunkt 161 °C til 162 °C (9 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5495
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 957203
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 4-n-butoxybenzoyl chloride, 4-butoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butoxy, p-butoxybenzoyl chloride, 4-n-butoxybenzoylchloride, 4-butyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-butoxy, 4-n-butoxy benzoyl chloride, 4-n-butyloxy benzoyl chloride
Formel vægt 212.68
Procent renhed 98%