Få mere at vide
4-n-Butoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30328881
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328881 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB692328500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzoic Acid
CAS 1498-96-0
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 500 mg
Synonym p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-butoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943