Få mere at vide
4-n-Butoxybenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11347656
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347656 1 g 1g
11367656 250 mg 250mg
11357656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11258.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1138-56-3 | C10H13ClO3S | 248,721 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1138-56-3
Molekylær formel C10H13ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 248.721
MDL nummer MFCD00052344
InChI nøgle HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC navn 4-butoxybenzensulfonylchlorid
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride
Kogepunkt 130°C to 131°C (0.6 mmHg)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1109264
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 248.73
Procent renhed 97%