Få mere at vide
4-n-Butoxybenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
Anvendes som reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntese af azobenzen-funktionaliserede forbindelser. Anvendes også til fremstilling af stærkt fluorescerende diketopyrrolopyrrolderivater, rhodiumkatalyseret krydskobling af Suzuki-typen og kobberkatalyseret asymmetrisk konjugatreduktion af coumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntese af azobenzen-funktionaliserede forbindelser. Anvendes også til fremstilling af stærkt fluorescerende diketopyrrolopyrrolderivater, rhodiumkatalyseret krydskobling af Suzuki-typen og kobberkatalyseret asymmetrisk konjugatreduktion af coumariner.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Butoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 102 °C til 104 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 194.04 |
| Procent renhed | 98% |