Få mere at vide
4-n-Butoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15479637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479637 1 g 1g
15489637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52865.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 105365-51-3 | C10H15BO3 | 194,04 g/mol
Anvendes som reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntese af azobenzen-funktionaliserede forbindelser. Anvendes også til fremstilling af stærkt fluorescerende diketopyrrolopyrrolderivater, rhodiumkatalyseret krydskobling af Suzuki-typen og kobberkatalyseret asymmetrisk konjugatreduktion af coumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som en reaktant til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kondensationsreaktioner, syntese af azobenzen-funktionaliserede forbindelser. Anvendes også til fremstilling af stærkt fluorescerende diketopyrrolopyrrolderivater, rhodiumkatalyseret krydskobling af Suzuki-typen og kobberkatalyseret asymmetrisk konjugatreduktion af coumariner.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105365-51-3
Molekylær formel C10H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 194.04
MDL nummer MFCD03427054
InChI nøgle QUPFQMXWFNJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxyphenylboronic acid, 4-butoxyphenyl boronic acid, 4-n-butoxyphenyl boronic acid, p-butoxyphenylboronic acid, 4-butyloxyphenylboronic acid, 4-n-butoxy benzeneboronic acid, 4-butoxymethylboronic acid, boronic acid, 4-butoxyphenyl, pubchem9549, 4-butoxybenzeneboronic acid
PubChem CID 3836310
IUPAC navn (4-butoxyphenyl)borsyre
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Butoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 102°C to 104°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 194.04
Procent renhed 98%