Få mere at vide
4-[(N-BOC)aminomethyl]anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10306934 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10306934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94838-55-8 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Smeltepunkt 75°C to 80°C
CAS 94838-55-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C12H18N2O2
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
MDL nummer MFCD03001716
Synonym 4-n-boc-aminomethyl aniline, tert-butyl 4-aminobenzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminobenzyl carbamate, 4-n-boc aminomethyl aniline, 4-aminobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-aminophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-4-aminophenyl methyl tert-butoxy carboxamide, butylaminobenzylcarbamate, p-bocnhch2c6h4nh2
InChI nøgle UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(N)C=C1
IUPAC navn tert-butyl-N-[(4-aminophenyl)methyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 222.29
Mængde 1 g
PubChem CID 2756041
Formel vægt 222.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.