Få mere at vide
4-(N-Boc-amino)cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(N-Boc-amino)cyclohexanone |
| CAS | 179321-49-4 |
| Molekylær formel | C11H19NO3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (4-Oxocyclohexyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-Oxocyclohexyl)carbamate, 4-(N-Boc-amino)cyclohexanone, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, 4-(tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (4-Oxocyclohexyl)carbamate, tert-Butyl N-(4-Oxocyclohexyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)NC1CCC(CC1)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.27 |
| Formel vægt | 213.14 |