Få mere at vide
4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentansyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30337008
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30337008 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30337008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62098010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 101669-78-7
Molekylær formel C11 H19 N O5
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15)
SMIL COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn Methyl 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 245.27
Formel vægt 245.1263