Få mere at vide
4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 97%
Artikelnummer. 10699589 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10699589 5 g Glass bottle 5g
10278137 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699589 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432330050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76003-29-7
Molekylær formel C9H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.24
MDL nummer MFCD02181069
InChI nøgle FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
IUPAC navn tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160.0°C to 163.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.