Få mere at vide
4-N-Boc-2-methylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30330670
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30330670 50 g
1 options
Artikelnummer. 30330670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB65698050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-N-Boc-2-methylpiperazine
CAS 120737-59-9
Molekylær formel C10H20N2O2
Mængde 50 g
Synonym 3-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (±)-1,1-Dimethylethyl 3-Methylpiperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-methylpiperazine, 3-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 4-tert-Butoxycarbonyl-2-methylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
SMIL CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl 3-methylpiperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Formel vægt 200.1525