missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-N-Acetylaminobenzene-13C6-sulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30312666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312666 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1709532.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-N-Acetylaminobenzene-13C6-sulfonyl Chloride
CAS 1216418-07-3
Molekylær formel C213C6H8ClNO3S
Mængde 2.5 mg
Synonym 4-(Acetylamino)-benzene-2,3,5,6-3C6-sulfonyl Chloride, NSC 127860-3C6, 4-[(Acetylamino)phenyl-3C6]sulfonyl chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-3C6 chloride
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
SMIL CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-acetamido(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 239.63
Formel vægt 239.0115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.