missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(N-1-Dimethylaminonaphthalen-5-sulfonylamino)phenyl-isothiocyanat, TRC

Artikelnummer. 30379828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46100010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Molekylær formel C19 H17 N3 O2 S2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
SMIL CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
IUPAC navn 5-(dimethylamino)-N-(4-isothiocyanatophenyl)naftalen-1-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 383.49
Formel vægt 383.0762
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.