Få mere at vide
4-Morpholinylsulfur Trifluoride, TRC
Artikelnummer. 30481655
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481655 10 g
30472559 25 g
30478984 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM72515010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51010-74-3
Molekylær formel C4H8F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 175.17
Synonym (T-4)-Trifluoro(morpholinato-kN4)sulfur, (T-4)-Trifluoro(morpholinato-N4)sulfur, 4-Morpholinylsulfur trifluoride, Morpholinosulfur Trifluoride, Morpholinotrifluorosulfurane, Trifluoromorpholinosulfur
IUPAC navn trifluoro(morpholin-4-yl)-λ^{4}-sulfane
SMIL FS(F)(F)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinylsulfur Trifluoride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H8F3NOS/c5-10(6,7)8-1-3-9-4-2-8/h1-4H2
Formel vægt 175.0279