Få mere at vide
4-(morpholinosulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10529982
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529982 10 g 10g
10345162 1 g 1g
10200255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10529982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00826EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21626-70-0
Molekylær formel C10H14N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 242.293
MDL nummer MFCD00277213
InChI nøgle FTKHPQFFQRKOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinosulfonyl aniline, 4-morpholin-4-ylsulfonyl aniline, 4-morpholine-4-sulfonyl aniline, compound 82 208, 4-morpholine-4-sulfonyl-phenylamine, 4-4-morpholinylsulfonyl aniline, compound 82/208, morpholine, 4-sulfanilyl, sulfanilic acid, morpholide, 4-aminophenyl morpholino sulfone
PubChem CID 210794
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylsulfonylanilin
SMIL C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinosulfonyl)aniline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 242.3
Procent renhed 97%