Få mere at vide
4-morpholinophenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396584 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10279722 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10224842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17412DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 186498-02-2
Molekylær formel C10H14BNO3
Molekylvægt (g/mol) 207.04
MDL nummer MFCD03095169
InChI nøgle WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
IUPAC navn (4-morpholin-4-ylphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinophenylboronic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 207.04
Procent renhed 97%