Få mere at vide
4-morpholinophenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157522
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157522 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10126162 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10326544 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10157522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17407CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 51317-66-9
Molekylær formel C11H12N2OS
Molekylvægt (g/mol) 220.29
InChI nøgle AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224862
IUPAC navn 4-(4-isothiocyanatophenyl)morpholin
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Formel vægt 220.29
Procent renhed 97%