Få mere at vide
4-(Morfolinomethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 62642-62-0 |
| Molekylær formel | C10 H8 Cl N O2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-methylquinolin-8-sulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.694 |
| Formel vægt | 240.996 |