Få mere at vide
4-(Morfolinomethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30482394
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30482394 1 g
1 options
Artikelnummer. 30482394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7251801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid
CAS 62642-62-0
Molekylær formel C10 H8 Cl N O2 S
Mængde 1 g
Synonym 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3
SMIL Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-methylquinolin-8-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 241.694
Formel vægt 240.996