Få mere at vide
4-(morpholinocarbonyl)phenylboronic acid, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10422474
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10422474 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10422474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00021DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholinocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 656239-38-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C17H24BNO4
MDL nummer MFCD05863913
Mængde 1 g
Synonym morpholino 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinocarbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl morpholine, 4-morpholine carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl, morpholin-4-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, morpholin-4-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester
InChI nøgle ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N1CCOCC1
IUPAC navn 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
Molekylvægt (g/mol) 317.19
PubChem CID 2760141
Formel vægt 317.19
Procent renhed 97%