Få mere at vide
4-morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767295
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10767295 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10547474 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB01111DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10282-31-2
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00100115
InChI nøgle ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylbenzonitril
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinobenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%