Få mere at vide
4-morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547474
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Product Code. 10547474
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge NRB01111EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 10282-31-2
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00100115
InChI nøgle ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylbenzonitril
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinobenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%