Få mere at vide
4-morpholinobenzencarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10684935
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10684935 250 mg 250mg
10451274 1 g 1g
10694935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10684935 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17418CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 519056-60-1
Molekylær formel C11H14N2OS
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD04115379
InChI nøgle KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylbenzencarbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.31
Procent renhed 97%