Få mere at vide
4-Morfololinoanilin, TRC
Artikelnummer. 30477600
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30477600 5 g
1 options
Artikelnummer. 30477600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7237455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Mængde 5 g
Synonym Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
SMIL Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
IUPAC navn 4-morfolin-4-ylanilin
Molekylvægt (g/mol) 178.231
Formel vægt 178.111