Learn More
4-Morfolinoanilin, 98+%
Product Code. 10563361 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10563361 5 g Glasflaske 5g
10494745 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10563361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 188650050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2524-67-6
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00006169
InChI nøgle PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylanilin
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinoaniline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130 °C til 131 °C
Farve Lilla til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Morpholinoaniline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.