Få mere at vide
4-morpholinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153494
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153494 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10143494 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB01373EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2524-67-6
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00006169
InChI nøgle PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC navn 4-morpholin-4-ylanilin
SMIL C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholinoaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%