Få mere at vide
4-Morpholineethanol, TRC
Artikelnummer. 30483082
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483082 5 g
30469198 100 g
30467984 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7237505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-40-2
Molekylær formel C6 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Synonym 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol
IUPAC navn 2-morfolin-4-ylethanol
SMIL OCCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholineethanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Formel vægt 131.0946