Få mere at vide
4-Morpholineethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholineethanol |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2 |
| Formel vægt | 131.0946 |