missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Morpholineethanesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30481763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481763 50 g
30479928 100 g
30466732 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM72377550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4432-31-9
Molekylær formel C6 H13 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 195.24
Synonym 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 2-Morpholinoethanesulfonic acid, MES, MES (buffering agent), Morpholinoethanesulfonic acid, NSC 157116
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
SMIL OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Formel vægt 195.0565
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.