Få mere at vide
4-Morpholineethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES) |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10) |
| Formel vægt | 195.0565 |