Få mere at vide
4-Morpholinecarboxaldehyde-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholinecarboxaldehyde-13C |
| CAS | 113009-82-8 |
| Molekylær formel | C413CH9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Formylmorpholine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2/i5+1 |
| SMIL | O=[13CH]N1CCOCC1 |
| IUPAC navn | morpholine-4-(^{13}C)carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0667 |