Få mere at vide
4-Morpholinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 1530-89-8 |
| Molekylær formel | C5H8N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Cyanomorpholine, Morpholine-4-nitrile, Morpholinocarbonitrile, Morpholinocyanamide, N-Cyanomorpholine, N-Morpholinonitrile, NSC 44243 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2 |
| SMIL | N#CN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | morpholine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.0637 |