Få mere at vide
4-morpholineddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790659 5 g
17780659 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17790659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469580050
Tekniske data
Alpha vektor MORPHOLINEACETICACID
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholineacetic acid
CAS 3235-69-6
Smeltepunkt 160°C to 165°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6 H11 N O3
MDL nummer 00504633
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Fysisk form Krystallinsk pulver