Få mere at vide
4-Morpholineeddikesyre hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15497688
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497688 1 g 1g
15417698 250 mg 250mg
15407698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61188.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 89531-58-8 | C6H12ClNO3 | 181,62 g/mol
4-Morpholineddikesyrehydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Morpholineddikesyrehydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89531-58-8
Molekylær formel C6H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 181.62
MDL nummer MFCD03540888
InChI nøgle ICGYBJNONRDZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoacetic acid hydrochloride, 2-morpholin-4-yl acetic acid hydrochloride, morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, morpholin-4-yl-acetic acid hydrochloride, 4-morpholinacetic acid hcl, 4-morpholineacetic acid hydrochloride, 4-morpholineaceticacid, hydrochloride, 4-morpholinylacetic acid hydrochloride, 4-morpholineacetic acid, hydrochloride, 4-morpholineaceticacid, hydrochloride 1:1
PubChem CID 17750946
IUPAC navn 2-morpholin-4-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].OC(=O)CN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3701710
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 181.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholineacetic acid hydrochloride