Få mere at vide
4-Morpholine-d8-carbonyl Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholinecarbonyl Chloride-D8 |
| CAS | 1219804-24-6 |
| Molekylær formel | C5 D8 Cl N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Morpholine-d8-carbonyl Chloride, 4-Morpholinecarbonyl Chloride-D8, N-(Morpholine-d8)carbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8ClNO2/c6-5(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)Cl)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholine-4-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.6248 |
| Formel vægt | 157.0746 g/mol |
| Vis mere |