Få mere at vide
(4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986135
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30986135 5 g -
30971859 1 g -
30980143 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30986135 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD132175g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
CAS 389621-84-5
Molekylær formel C11H14BNO4
MDL nummer MFCD03411952
Mængde 5 g
SMIL O=C(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)N2CCOCC2
Molekylvægt (g/mol) 235.04
Procent renhed 98%