Få mere at vide
4-morpholin-4-ylbutanoic acid (may contain up to 10% of inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-morpholin-4-ylbutanoic acid |
| CAS | 5807-09-0 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c10-8(11)2-1-3-9-4-6-12-7-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-morpholin-4-ylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.105 |