Få mere at vide
(4-morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693203
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693203 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10161062 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10441274 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693203 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17409CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 280556-71-0
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD01057413
InChI nøgle KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn [4-(morpholin-4-yl)phenyl]methanol
Formel vægt 193.24
Procent renhed 95%