Få mere at vide
(4-morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161062
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10161062
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC17409DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 280556-71-0
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD01057413
InChI nøgle KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
SMIL OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (4-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Formel vægt 193.24
Procent renhed 95%