Få mere at vide
4-(Morpholin-4-yl)cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Morpholin-4-yl)cyclohexanone |
| CAS | 139025-93-7 |
| Molekylær formel | C10H17NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(Morpholino)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c12-10-3-1-9(2-4-10)11-5-7-13-8-6-11/h9H,1-8H2 |
| SMIL | O=C1CCC(CC1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-morpholinocyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vægt | 193.13 |