Få mere at vide
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| CAS | 30165-97-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Timolol Maleate Imp. D (EP), Timolol Imp. D (EP), Timolol USP Related Compound D, Timolol USP RC D, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Related Compound D, Timolol Maleate Impurity D, Timolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10) |
| SMIL | Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol |
| Vis mere |