Få mere at vide
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17911086
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911086 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
CAS 30165-97-0
Analyt- eller komponentnavne 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Timolol Maleate Imp. D (EP), Timolol Imp. D (EP), Timolol USP Related Compound D, Timolol USP RC D, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-ol, Timolol Related Compound D, Timolol Maleate Impurity D, Timolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
SMIL Oc1nsnc1N2CCOCC2
IUPAC navn 4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 187.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 187.0415 g/mol