Få mere at vide
4-Methylvaleric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylvaleric Acid Methyl Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 130.0994 |