Få mere at vide
4-Methylvalerinsyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30483187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483187 5 g
30466978 1 g
30465827 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3385005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25415-67-2
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Synonym Ethyl 4-Methylpentanoate, Ethyl 4-Methylvalerate, Ethyl Isocaproate, Ethyl Isohexanoate, 4-Methylpentanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl4-methylpentanoat
SMIL O=C(OCC)CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylvaleric Acid Ethyl Ester
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Formel vægt 144.115