Få mere at vide
4-Methylvalerinsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317852
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317852 250 mg 250mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317852 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA15147400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isocaproic Acid
CAS 646-07-1
Analyt- eller komponentnavne Isocaproic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4-Methylpentanoic acid, Valeric acid, 4-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dimethylbutanoic acid, 4-Methylpentanoic acid, 4-Methylvaleric acid, Isobutylacetic acid, Isocaproic acid, Isohexanoic acid, Isohexoic acid, NSC 4126
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-methylpentansyre
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 116,0837 g/mol