Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylvaleric acid |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -35,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9220g/mL |
| Kogepunkt | 200,0 °C |
| Flammepunkt | 97 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |