Få mere at vide
4-Methylvaleric acid, 99%
Artikelnummer. 10389140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10389140 5 mL Glasflaske 5ml
10399140 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-07-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.15
MDL nummer MFCD00002803
InChI nøgle FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC navn 4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylvaleric acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9220g/mL
Kogepunkt 200.0°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2COOH
Brydningsindeks 1.4136 to 1.4156
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.922
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 116.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske