Få mere at vide
4-Methylvalerinsyre, 99%
Beskrivelse
4-methylvalerianesyre er blevet anvendt i asymmetrisk syntese af (4S)-4-isopropyl-3-[(2aS)-2a,4a-dimethylvaleryl)]-2-oxazolidinon. Det er en alsidig byggesten, der bruges i syntesen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder hæmmere og antagonister. Det er involveret i syntesen af nye serier af funktionelt potente antagonister af CCR1-receptoren med høj affinitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-methylvalerianesyre er blevet brugt i asymmetrisk syntese af (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′ ,4′ -dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det er en alsidig byggesten, der bruges i syntesen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder hæmmere og antagonister. Det er involveret i syntesen af nye serier af funktionelt potente antagonister af CCR1-receptoren med høj affinitet.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylvaleric acid |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Tæthed | 0.923 |
| Kogepunkt | 199 °C til 201 °C |
| Flammepunkt | 97 °C (206 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.4146 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1741912 |
| Vis mere |