Få mere at vide
4-Methylvaleric acid, 99%
Artikelnummer. 11448376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448376 5 g 5g
11458376 25 g 25g
11468376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15405.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-methylvalerianesyre er blevet anvendt i asymmetrisk syntese af (4S)-4-isopropyl-3-[(2aS)-2a,4a-dimethylvaleryl)]-2-oxazolidinon. Det er en alsidig byggesten, der bruges i syntesen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder hæmmere og antagonister. Det er involveret i syntesen af nye serier af funktionelt potente antagonister af CCR1-receptoren med høj affinitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-methylvalerianesyre er blevet brugt i asymmetrisk syntese af (4S)-4-isopropyl-3-[(2′S)-2′ ,4′ -dimethyl-valeryl)]-2-oxazolidinon. Det er en alsidig byggesten, der bruges i syntesen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder hæmmere og antagonister. Det er involveret i syntesen af nye serier af funktionelt potente antagonister af CCR1-receptoren med høj affinitet.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-07-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002803
InChI nøgle FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC navn 4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylvaleric acid
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.923
Kogepunkt 199°C to 201°C
Flammepunkt 97°C (206°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.4146
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1741912
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%